Läs mer
Kaliumvätejodat, primär standard, ACS, 99,95-100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4782079
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11344987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041986.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal nivå av föroreningar: Olösligt material 0,01 %, SO 4 0,005 %, Fe 0,001 %, Cl 0,02 %, Tungmetaller (som Pb) 0,001 %
Kaliumvätejodat fungerar som ett oxidationsmedel. Vidare fungerar det som en mellanprodukt för syntesen av kaliumjodat och används även som analysreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13455-24-8
Molekylformel HI2KO6
Molekylvikt (g/mol) 389.909
MDL-nummer MFCD00011400
InChI-nyckel ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23700942
IUPAC-namn kalium;jodsyra;jodat
LEDER OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen iodate
Namnnotering Primary Standard
Analysprocentintervall 99.95-100.05%
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Löslighet Soluble in water
Kvantitet 25 g
Formel vikt 389.91
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.