Läs mer
Kaliumväte L-tarrat, 98+%
Produktkod. 11458136
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458136 1000 g 1000g
11468136 250 g 250g
11478136 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15281.0B
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188,18 g/mol
Kaliumväte L-tartrat används för att stabilisera äggvita, vispgrädde och för att motverka klumpbildning och förtjockning. Det används för att förhindra kristallisering av sockersirap och minskar missfärgning av kokta grönsaker. Det är en aktiv komponent i bakpulver. Det används i hushållsartiklar tillsammans med citronsaft eller vit vinäger för att rengöra metaller som mässing, aluminium och koppar. Dessutom fungerar den som en primär referensstandard för en pH-buffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumväte L-tartrat används för att stabilisera äggvita, vispgrädde och för att motverka klumpbildning och förtjockning. Det används för att förhindra kristallisering av sockersirap och minskar missfärgning av kokta grönsaker. Det är en aktiv komponent i bakpulver. Det används i hushållsartiklar tillsammans med citronsaft eller vit vinäger för att rengöra metaller som mässing, aluminium och koppar. Dessutom fungerar den som en primär referensstandard för en pH-buffert.
Löslighet
Lösligt i vatten och utspädd mineralsyra. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-14-4
Molekylformel C4H5KO6
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI-nyckel KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra; kalium
LEDER [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen L-tartrate
Smältpunkt ∼267 °C (dekomposition)
Densitet 1.954
Kvantitet 1000 g
Beilstein 6119985
Merck Index 14,7615
Löslighetsinformation Löslig i vatten och utspädd mineralsyra. Olöslig i alkohol.
PubChem CID 24193652
Formel vikt 188.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.