missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Potassium Hydrogen Monopersulfate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15810391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810391 500 g 500g
15800391 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15810391 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8184010500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70693-62-8

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Hydrogen Monopersulfate
Kvantitet 500 g
MDL-nummer MFCD00040551
Synonym Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS, Potassium hydrogen monopersulfate
Molekylvikt (g/mol) 614.76
Kvalitet Research
Densitet 2.35 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.