Läs mer
Potassium Hydrogen Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydrogen Oxalate |
| CAS | 127-95-7 |
| Molekylformel | C2H2O4K |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.K/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].OC(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;2-hydroxy-2-oxoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.13 |
| Formel vikt | 127.9512 |