Läs mer
Kaliumvätefosfat, torkat, 98+%
Produktkod. 11493714
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493714 250 g 250g
11483714 1000 g 1000g
11403724 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493714 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11321.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 SEK
    574.65 SEK / 250g
    Save 115.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174,17 g/mol
Kaliumvätefosfat används som gödningsmedel, livsmedelstillsats, buffertmedel, inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det är användbart att öka fördelningskoefficienterna för aminosyror i vattenhaltiga tvåfassystem. Det spelar en viktig roll för att öka avkastningen av riskorn genom att spraya kemikalier inklusive järnklorid, dikaliumvätefosfat och salicylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumvätefosfat används som gödningsmedel, livsmedelstillsats, buffertmedel, inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det är användbart att öka fördelningskoefficienterna för aminosyror i vattenhaltiga tvåfassystem. Det spelar en viktig roll för att öka avkastningen av riskorn genom att spraya kemikalier inklusive järnklorid, dikaliumvätefosfat och salicylsyra.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Hygroskopisk kemikalie och oförenlig med starka oxidationsmedel och syror. Håll materialet borta från värme, gnistor och lågor och antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
MDL-nummer MFCD00011383
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phosphate
Namnnotering Torkat
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7658
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 174.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.