Learn More
Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Reagent Grade
Code produit 11357688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11357688 250 g 250g
11367688 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11357688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033365.30
 Restricted Item
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Potassium hydrogen phosphate trihydrate is widely used to prepare buffer solutions in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is involved in the production of trypticase soy agar and then utilized for culturing bacteria. As a food additive, it is used in dry powder beverages, mineral supplements and imitation dairy creamers. It is also used as a stabilizer for non-dairy coffee creamers. Further, it is a common source of phosphorous and potassium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Molecular Formula H7K2O7P
Molecular Weight (g/mol) 228.22
MDL Number MFCD00149926
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC Name dipotassium;hydrogen phosphate;trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Physical Form Crystalline
Quantity 250 g
Sensitivity Hygroscopic
Merck Index 14,7658
Solubility Information Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight 228.23 (174.18 Anhydrous)
Grade Reagent
Chemical Name or Material Potassium hydrogen phosphate trihydrate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.