Läs mer
Kaliumvätefosfattrihydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367688
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367688 1 kg 1kg
11357688 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033365.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Kaliumvätefosfattrihydrat används i stor utsträckning för att framställa buffertlösningar inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det är involverat i produktionen av tryptikas sojaagar och används sedan för att odla bakterier. Som livsmedelstillsats används den i torra pulverdrycker, mineraltillskott och imiterade mjölkprodukter. Den används också som stabilisator för kaffegräddare som inte är mejeriprodukter. Vidare är det en vanlig källa till fosfor och kalium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16788-57-1
Molekylformel H7K2O7P
Molekylvikt (g/mol) 228.22
MDL-nummer MFCD00149926
InChI-nyckel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat;trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,7658
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 228.23 (174.18 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.