Learn More
Kaliumväteftalat, 99.99%, acidimetrisk standard
Artikelnummer. 11915051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Packungsgröße:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
11915051 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10418330 100 g Plastflaska -
10428330 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11915051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 177120025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,222 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
Smältpunkt 295,0 °C till 300,0 °C
Färg Vitt
pH 3,8 till 4 (5 % soln vid 20 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,95 till 100,05 %
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C8H5KO4
Linjär formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 80 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 330 g/L vatten (100 °C), lätt löslig i alkohol
Molekylvikt (g/mol) 204.22
Formel vikt 204.22
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.