Läs mer
Kaliumväteftalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020814
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
Produktkod. 11425343
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12895.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Kaliumväteftalat används som primär standard för syra-bastitrering samt för kalibrering av pH-mätare och för beredning av volumetriska alkalilösningar. Det fungerar som buffert vid pH-bestämning. Den finner tillämpning som en användbar standard för testning av totalt organiskt kol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumväteftalat används som primär standard för syra-bastitrering samt för kalibrering av pH-mätare och för beredning av volumetriska alkalilösningar. Det fungerar som buffert vid pH-bestämning. Den finner tillämpning som en användbar standard för testning av totalt organiskt kol.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
MDL-nummer MFCD00013070
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
Smältpunkt 297°C (decomposition)
Densitet 1.636
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.