Läs mer
Kaliumväteftalat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11435343
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435343 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11435343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12895.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Kaliumväteftalat används som primär standard för syra-bastitrering samt för kalibrering av pH-mätare och för beredning av volumetriska alkalilösningar. Det fungerar som buffert vid pH-bestämning. Den finner tillämpning som en användbar standard för testning av totalt organiskt kol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumväteftalat används som primär standard för syra-bastitrering samt för kalibrering av pH-mätare och för beredning av volumetriska alkalilösningar. Det fungerar som buffert vid pH-bestämning. Den finner tillämpning som en användbar standard för testning av totalt organiskt kol.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Smältpunkt 297 °C (dekomposition)
Densitet 1.636
Odör Luktfritt
Molekylformel C8H5KO4
MDL-nummer MFCD00013070
Kvantitet 250 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning. Något löslig i alkohol.
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
IUPAC-namn kalium-2-karboxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 204.22
PubChem CID 23676735
Formel vikt 204.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.