Läs mer
Kaliumväteftalat, ACS-reagens, acidimetrisk standard
Produktkod. 10712412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712412 100 g Plastflaska 100g
10351211 500 g Plastflaska 500g
10447493 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424061000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 SEK
    485.65 SEK / 100g
    Save 94.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.22
MDL-nummer MFCD00013070
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
Smältpunkt 295,0 °C till 300,0 °C
Färg Vitt
pH 4,00 till 4,02 (0,05 M lösning vid 25 °C ±0,2 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 80 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 330 g/L vatten (100 °C), lätt lösligt i alkohol
Formel vikt 204.22
Procent renhet 99,95 till 100,05 % (på torkat ämne)
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,005% max
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.