Läs mer
Kaliumväteftalat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10254300 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10254300 100 g 100g
10040340 250 g 250g
10437460 500 g 500g
10151960 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10254300 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5320/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.00 SEK
    432.88 SEK / 100g
    Save 96.12 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kaliumväteftalat, certifierat AR för analys, Fisher Chemical, mängd: 500 g, CAS: 877-24-7, Vit, smältpunkt: 295 grader. C, Molekylformel: C8H5KO4, Molekylvikt: 204,222, Förpackning: Plastkruk, pH: 3,8 till 4,0 | CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,222 g/mol
Kaliumväteftalat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 877-24-7, Vit, Smältpunkt: 295 grader C, Molekylformel: C8H5KO4, Molekylvikt: 204.222, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 3,8 till 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
MDL-nummer 13070
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 295 °C
Färg Vitt
pH 3.8 till 4.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 204,22 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast