Läs mer
Kaliumväteftalat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
Produktkod. 10254300
Brand: Fisher Chemical P/5320/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Kaliumväteftalat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 877-24-7, Vit, Smältpunkt: 295 grader C, Molekylformel: C8H5KO4, Molekylvikt: 204.222, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 3,8 till 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
MDL-nummer 13070
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 295°C
Färg Vitt
pH 3.8 to 4.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 204.22g/mol
Förpackning Pulverburk av plast