Läs mer
Kaliumväteftalat, för HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16514254 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16514254 50 g 50g
16524254 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16514254 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 463850500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.22
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kalium-2-karboxibensoat
LEDER [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
Smältpunkt 295,0 °C till 300,0 °C
Kvantitet 50 g
Linjär formel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 80 g/L (20 °C). Övriga lösligheter: 330 g/L i vatten (100 °C), svagt löslig i alkohol
Formel vikt 204.22
Kvalitet HPLC
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.