Läs mer
Kaliumväteftalat, Mikromol™
Beskrivning
Kaliumväteftalat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydrogen phthalate |
| CAS | 877-24-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Potassium hydrogen phthalate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H5 O4 . K |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Phthalic acid monopotassium |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kalium; 2-karboxybenzoat |
| Visa mer |