Läs mer
Kaliumvätesulfat, 97 %
Produktkod. 11434020
Change view
Kvantitet:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434020 100 g 100g
11439633 500 g 500g
11449633 2500 g 2500g
11459633 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11434020 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12428.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136,16 g/mol
Kaliumvätesulfat används vid omvandling av tartrater till bitartrater i vin. Det fungerar som ett sönderdelningsmedel i analytisk kemi och som en mellanprodukt vid framställning av kaliumpersulfat genom elektrolys. Det används också vid tillverkning av konstgödsel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumvätesulfat används vid omvandling av tartrater till bitartrater i vin. Det fungerar som ett sönderdelningsmedel i analytisk kemi och som en mellanprodukt vid framställning av kaliumpersulfat genom elektrolys. Det används också vid tillverkning av konstgödsel.
Löslighet Löslig i
vatten, aceton och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-93-7
Molekylformel HKO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.16
MDL-nummer MFCD00011404
InChI-nyckel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC-namn kalium;vätesulfat
LEDER [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen sulfate
Smältpunkt 195 °C till 197 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Linjär formel KHSO4
UN-nummer UN2509
Merck Index 14,7613
Löslighetsinformation Löslig i vatten, aceton och etanol.
Formel vikt 136.17
Procent renhet 97%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.24
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydrogen sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydrogen sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.