Beskrivning
Kaliumvätesulfat, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 214°C |
| Färg | Vitt |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| IUPAC-namn | kaliumvätesulfat |
| Formel vikt | 136.16g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium bisulfate
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.