Läs mer
Potassium Hydrogen Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10529010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10529010 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10529010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5420/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Smältpunkt 214°C
CAS 7646-93-7
Färg White
pH 1
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel HKO4S
MDL-nummer MFCD00011404
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
InChI-nyckel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn potassium hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Formel vikt 136.16g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bisulfate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.