Läs mer
Kaliumvätesulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11483712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483712 500 g 500g
11473712 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483712 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215634090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 SEK
    2687.39 SEK / 500g
    Save 137.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 7646-93-7
Molekylformel HKO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.16
MDL-nummer MFCD00011404
InChI-nyckel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC-namn kaliumvätesulfat
LEDER [K+].OS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydrogen Sulfate
Kvantitet 500 g
Formel vikt 136.2