Läs mer
Potassium Hydrogen Sulfate, Supelco™
Produktkod. 15897280
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897280 2.5 kg 2.5kg
15894470 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15897280 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1048852500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
For analysis EMSURE™ Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-93-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydrogen Sulfate
Smältpunkt 195°C (decomposition)
Kvantitet 2.5 kg
MDL-nummer MFCD00011404
Synonym Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate, Potassium hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 136.17
Kvalitet Research
Densitet 2.24 g/cm3 at 20°C