Läs mer
Kaliumvätesulfat, TRC
Produktkod. 30415402
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30415402 5 g
1 options
Produktkod. 30415402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6990805G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydrogen Sulfate
CAS 7646-93-7
Kvantitet 5 g
Molekylformel HKO4S
Synonym Hydrogen Potassium Sulfate, Monopotassium Sulfate, Potassium Acid Sulfate, Potassium Bisulfate, Potassium bisulphate, Potassium Hydrogen Sulfate, Potassium Sulfate (KHSO4), Sal Enixum
InChI formel InChI=1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
LEDER [K+].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; Vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 136.16
Formel vikt 135.9233