Läs mer
Potassium Hydrogen Tartrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10666842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666842 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Produktkod. 10666842 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5480/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 868-14-4
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C4H5KO6
MDL-nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
InChI-nyckel KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
LEDER [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2,3-dihydroxybutanedioic acid;potassium
Molekylvikt (g/mol) 188.18
PubChem CID 24193652
Formel vikt 188.18g/mol
Förpackning Plastic powder jar