Läs mer
Potassium Hydrogenfluoride, 99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15672440 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Drum with inliner
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672440 500 g Poly Bottle 500g
15662440 25 g Drum with inliner 25g
15652440 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15672440 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 239283500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-29-9
MDL-nummer MFCD00011403
Specifikationer
Kokpunkt 180°C
Kemiskt namn eller material Potassium Hydrogenfluoride
Smältpunkt 239°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel KHF2
UN-nummer UN1811
Formel vikt 78.1g/mol
Procent renhet 99%
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.37g/mL at 25°C