Läs mer
Potassium Hydrosulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydrosulfide |
| CAS | 1310-61-8 |
| Molekylformel | HKS |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Monopotassium Monohydrogen Sulfide, Potassium Bisulfide, Potassium Hydrogen Sulfide, Potassium Sulfhydrate |
| InChI formel | InChI=1S/K.H2S/h;1H2/q+1;/p-1 |
| LEDER | [SH-].[K+] |
| IUPAC-namn | potassium;sulfanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.17 |
| Formel vikt | 71.9436 |