Läs mer
Kaliumhydroxid, 0,1 M, BAKARE ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10279480 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279480 1 L HDPE 1 L
1 options
Produktkod. 10279480 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7130.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativ volymetrisk lösning är redo att användas för laboratorie- och specialiserade industriella tillämpningar.
  • Standardiserad potentiometriskt mot en NIST Standard referensmaterial, kaliumväteftalat
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
Kokpunkt 100 °C
CAS 1310-58-3
Smältpunkt 0 °C
Molekylformel HKO
Koncentration 0.0995–0.1005mol/L
MDL-nummer MFCD00003553
Densitet 1.0g/cm3 at 20°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Normalitet 0.1N
Förpackning HDPE
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.