Läs mer
Kaliumhydroxid, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11923173
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EP
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11923173 5 L EP 5 L
1 options
Produktkod. 11923173 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1105.5500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratoriebruk, titrering
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Koncentration 5.611gKOH / 1L H2O
MDL-nummer MFCD00003553
UN-nummer UN1814
Densitet 1.01g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 5 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Normalitet 0.1N (±0.0002 at 20°C)
Förpackning EP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: KOH/H2O