Läs mer
Kaliumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem-Lab
Produktkod. 11983193
Change view
Lösningsmedel eller matris:
Ethanol
IPA (2-Propanol)
Water
pH:
13
14
Förpackningsstorlek:
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningsmedel eller matris pH unitSize
11983193 IPA (2-Propanol) 13 1 L
11903193 Ethanol 14 1 L
11913173 Water 13 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11983193 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1145.1000
Används som titrant i volymetrisk analys. Kaliumhydroxidlösning, 0,1 M, Chem-Lab är ett laboratoriereagens som har 5,612g KOH per 1L lösningsmedel. Det är mycket surt till sin natur och är mycket frätande vid hantering. Val av alkohollösningsmedel eller vattenmatris.
Kaliumhydroxidlösning är en effektiv ledare och alkoholhaltiga lösningar är mycket brandfarliga. Det används vid framställning av andra kaliumföreningar och som elektrolyt i alkaliska batterier, t.ex. de som används i TV-fjärrkontroller. Det används vid tillverkning av mjuka tvålar och produktion av biodiesel. Den kan också användas i desinfektionsmedel för ytor som motstår KOH-korrosion, vid kemisk kremering och för att identifiera vissa svamparter.
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3 , 67-63-0
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
pH 13
Färg Färglös
Kokpunkt 82°C
Smältpunkt -89°C
Koncentration 5.612g KOH/1L solvent
Densitet 0.78g/mL
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Soluble in Water
Kvantitet 1 L
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Explosionsgräns 2–13.4% (V)
Flampunkt 12°C
Formel vikt 60.10g/mol
Normalitet 0.1 N (±0.0002/20°C)
Odör 2-Propanol
Lösningsmedel eller matris IPA (2-Propanol)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide 0.1 mol/l in Propanol-2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,propan-2-ol