Läs mer
Potassium Hydroxide, 0.200 N (N/5) in Isopropyl Alcohol, Ricca Chemical
Produktkod. 31940512
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackning:
Natural Poly Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31940512 4 L Natural Poly Bottle
31940493 500 mL Natural Poly Bottle
31940466 1 L Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31940512 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R62540004A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0 , 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-namn potassium hydroxide
LEDER [OH-].[K+]
Spécification
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
Färg Colorless
Namnnotering 0.2N in Isopropyl Alcohol
Analysprocentintervall 0.2000 ± 0.0005 N at 20°C
Löslighetsinformation Solubility in Water: Infinite
Kvantitet 4 L
Kvalitet Laboratory
Odör Characteristic alcohol odor
Förpackning Natural Poly Bottle
Lösningsmedel eller matris Nonaqueous Solution
Fysisk form Liquid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.