Läs mer
Kaliumhydroxid, 0,5N, Chem Lab™
Produktkod. 11943173
Change view
Kvantitet:
1 L
Koncentration:
28,055 g KOH/l H2O = 0,5 N (±0,001/20 °C)
28,06 g KOH/l CH3OH = 0,5 N (±0,001/20 °C)
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration Förpackningsstorlek
11943173 1 L 28,055 g KOH/l H2O = 0,5 N (±0,001/20 °C) 1 L
11943193 1 L 28,06 g KOH/l CH3OH = 0,5 N (±0,001/20 °C) 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11943173 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1106.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 SEK
    201.42 SEK / 1 L
    Save 33.58 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH >12
Färg Färglös
Koncentration 28,055 g KOH/l H2O = 0,5 N (±0,001/20 °C)
Densitet 1.02g/mL
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Kvantitet 1 L
Odör Etanol
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide 0.5 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide