Läs mer
Kaliumhydroxid, 1M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| pH | >13 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 56.11g KOH/l H2O = 1 N (±0.002/20°C |
| Densitet | 1.05g/mL |
| Löslighetsinformation | Soluble in Water |
| Kvantitet | 1 L |
| Odör | Odorless |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide 1 mol/l
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide