Läs mer
Potassium Hydroxide, 2.00 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31940480
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Cubitainer
Natural Poly Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31940480 1 L Natural Poly Bottle
31940469 4 L Natural Poly Bottle
31940461 20 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31940480 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R62519001A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-namn potassium hydroxide
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
pH >13
Färg Colorless
CAS Min % 78
CAS Max % 81
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 2.00Normal
Kvantitet 1 L
Kvalitet Laboratory
Förpackning Natural Poly Bottle
Fysisk form Liquid