Läs mer
Potassium Hydroxide, 2.08 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31940463
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
31940463 1 L
1 options
Produktkod. 31940463 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R62519101A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide Solution
pH >12
Färg Colorless
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Solubility in Water: Infinite
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Kvalitet Laboratory
Odör Odorless
Förpackning Natural Poly Bottle
Fysisk form Solution