Läs mer
Kaliumhydroxid, 30 % w/v aq. soln.
Produktkod. 11385809
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385809 500 mL 500ml
11351568 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010979.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Kaliumhydroxid fungerar som prekursor för de flesta av de mjuka och flytande tvålarna och för många kaliuminnehållande kemikalier. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av tvättmedel, gödningsmedel, rayon, papper, färgämnen, olika läkemedel, läkemedelsintermediärer, finkemikalier och petroleumprodukter. Inom området organisk kemi fungerar kaliumhydroxid som en bas och används vid syntes av flera organiska föreningar. Vidare finner den användning som elektrolyt i alkaliska batterier, som är baserade på nickel-kadmium, nickel-väte och mangandioxid-zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Färg Färglös
Namnnotering 30% w/v aqueous solution
Densitet 1.28
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Kvantitet 500 mL
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Formel vikt 56.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Potassium hydroxide anhydrous: 30.0%; Water: 70.0%
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide, 30% w/v aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.