Läs mer
Potassium Hydroxide, 4.00 N, Ricca Chemical
Produktkod. 31750756
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31750756 500 mL Natural Poly Bottle
31749360 1 L Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31750756 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R6252000500A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3 , 7732-18-5
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-namn potassium hydroxide
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hydroxide
pH >13
Färg Colorless
CAS Min % 65.0, 32.68
CAS Max % 68.0, 34.01
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 4.00Normalt
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Laboratory
Förpackning Natural Poly Bottle
Fysisk form Liquid