Läs mer
Kaliumhydroxid, 4M, Chem Lab™
Produktkod. 11905049
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11905049 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11905049 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1132.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    642.08 SEK / 5 L
    Save 154.92 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 224g KOH/l H2O = 4 N (±0,008/20 °C)
Densitet 1.17g/mL
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Kvantitet 5 L
Odör Luktfritt
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide 4 mol/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide