Läs mer
Kaliumhydroxid, 50 % w/v aq. soln.
Beskrivning
Kaliumhydroxid fungerar som prekursor för de flesta av de mjuka och flytande tvålarna och för många kaliuminnehållande kemikalier. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av tvättmedel, gödningsmedel, rayon, papper, färgämnen, olika läkemedel, läkemedelsintermediärer, finkemikalier och petroleumprodukter. Inom området organisk kemi fungerar kaliumhydroxid som en bas och används vid syntes av flera organiska föreningar. Vidare finner den användning som elektrolyt i alkaliska batterier, som är baserade på nickel-kadmium, nickel-väte och mangandioxid-zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydroxide |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1,5 g/cm3 vid 20 °C |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten och etanol. |
| Kvantitet | 1 L |
| Formel vikt | 56.11 |
| Ångtryck | 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Potassium hydroxide, 50% w/v aqueous solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.