Läs mer
Potassium Hydroxide, 90%, Honeywell
Produktkod. 15685650 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15685650 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15685650 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 4840161KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spécification
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Linjär formel KOH
Koncentration 90%
MDL-nummer MFCD00003553
UN-nummer UN1813
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 kg
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Ångtryck 1 mmHg (719°C)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.