Läs mer
Potassium hydroxide, ACS, 85% min, K{2}CO{3} 2.0% max
Produktkod. 11316808
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
50g
Produktkod. 11316808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013451.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use in Soap Manufacture, in Bleaching, As An Electrolyte | CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Vid tvåltillverkning, vid blekning, som elektrolyt, som absorbent, i färgämnen, i flytande gödningsmedel, vid galvanisering, som reagens. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av tvättmedel, gödningsmedel, rayon, papper, färgämnen, olika läkemedel, läkemedelsintermediärer, finkemikalier och petroleumprodukter. Inom området organisk kemi fungerar kaliumhydroxid som en bas och används vid syntes av flera organiska föreningar. Vidare finner den användning som en elektrolyt i alkaliska batterier, som är baserade på nickel-kadmium, nickel-väte och mangandioxid-zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 1320°C to 1324°C
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Smältpunkt 360°C
pH 13.5
Fysisk form Pellets
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent K 2 CO 3 2,0 % max
UN-nummer UN1813
Merck Index 14,7640
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,and glycerol; Slightly soluble in ether.
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Formel vikt 56.11
Procent renhet ≥85%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 2.044
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.