Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydroxide |
| Linjär formel | KOH |
| UN-nummer | 1813 |
| Kvantitet | 6 x 500 g |
| IUPAC-namn | kalium;hydroxid |
| Formel vikt | 56.11g/mol |
| Procent renhet | ≥85% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Ångtryck | 1mmHg (719°C) |