Läs mer
Kaliumhydroxid, ACS-reagens, pellets,≥ 85 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16635763
Change view
25 kg
Produktkod.
16635763 25 kg
1 options
Produktkod. 16635763 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2214732.5KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
UN-nummer UN1813
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 25 kg
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11