Läs mer
Kaliumhydroxid, alkoholhaltig EU-farmakope 2M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12930504 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12930504 100 mL Flaska 100ml
1 options
Produktkod. 12930504 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 166 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 SEK
    493.77 SEK / 100ml
    Save 143.23 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Förpackning Flaska
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1070301
Kvalitet Eu. Ph.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2M
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide,alcoholic,2 M. European Pharmacopoeia Ref: 1070301 (RP 166)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .