Läs mer
Kaliumhydroxid, Alkoholhaltig R1 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12960504 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12960504 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12960504 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 169 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 SEK
    1128.41 SEK / 1000ml
    Save 461.59 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1070304
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph.
Förpackning Flaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide solution,alcoholic R1. European Pharmacopoeia Ref: 1070304 (RP 169)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .