Läs mer
Kaliumhydroxid, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10192830 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 kg
Produktkod.
10192830 1 kg
1 options
Produktkod. 10192830 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0222.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Kokpunkt 1320°C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Smältpunkt 360°C
Analysprocentintervall min. 86.0%
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Densitet 2.04 g/cm³ (20°C)
Synonym Caustic potash
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 kg
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).