Läs mer
Kaliumhydroxid, ca. 85 %, extra ren, flagor
Produktkod. 10687572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10687572 5 kg Plast trumma 5kg
10782081 1 kg Plastflaska -
10321234 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10687572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1824.98 SEK
    1558.65 SEK / 5kg
    Save 266.33 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Färg Vitt
Namnnotering c.p.
Kokpunkt 1320,0 °C
Smältpunkt 360,0 °C
Analysprocentintervall ca 85 %
Linjär formel KOH
UN-nummer 1813
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Merck Index 15, 7761
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1120 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1780 g/L vatten (100 °C), löslig i etanol (400 g/L), löslig i ammoniak, något löslig i eter
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn kalium;hydroxid
Formel vikt 56.11
Procent renhet ∼85%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plast trumma
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.