Läs mer
Kaliumhydroxidkoncentrat, För 1L standardlösning, 1,0 M KOH (1,0N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydroxide concentrate |
| Namnnotering | For 1L standard solution, 1.0 M KOH (1.0N) |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Min % | ≥25.0000%, ≥50.0000% |
| CAS Max % | ≤50.0000%, ≤75.0000% |
| Linjär formel | KOH |
| UN-nummer | UN1814 |
| Densitet | 1.29 - 1.37 g/cm3 |
| Kvantitet | 6 x 1 Ea. |
| Formel vikt | 56.11 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide concentrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide