Läs mer
Kaliumhydroxid, koncentrerad, 1M (1N), Scharlab
Produktkod. 11334244
Change view
Kvantitet:
160 mL
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11334244 160 mL HDPE-flaska 1 ampull
1 options
Produktkod. 11334244 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PO027700PA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta bort förberedelsearbetet. Kaliumhydroxid, koncentrerad, 1M (1N), Scharlab är en koncentrerad volymetrisk lösning med en mycket exakt och tillförlitlig koncentration som kan användas för att förbereda 1L lösning för titrering.
  • Förpackad i kemiskt resistenta och mycket hållbara plastampuller
  • Ampullerna innehåller den exakta mängden koncentrat för att förbereda 1L färdig att använda standard
  • Erhåll olika koncentrationer genom att späda koncentratet till en annan volym än 1L
  • Koncentrerad lösning sparar fraktkostnader och lagringsutrymme
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Anteckningar om renhetsgrad Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, titrant in volumetric analysis
Molekylformel HKO
Koncentration 1mol/L (prepared)
MDL-nummer MFCD00003553
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 5mol/L ±0.1% (concentrated)
UN-nummer 1814
Densitet 1.58g/cm3
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Miscible
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 160 mL
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 56.11g KOH
Normalitet 1N (prepared)
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska