Läs mer
Potassium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 0.5M, J.T. Baker™
Produktkod. 10421338 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
For dilution to 1 L
Förpackning:
LDPE ampule
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10421338 For dilution to 1 L LDPE ampule Varje
1 options
Produktkod. 10421338 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 4866
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Prepare fresh, reliable standard solutions quickly and accurately. Potassium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 0.5M, J.T. Baker™ is a pre-mixed volumetric concentrate for dilution to 1L that is ideal for titrimetry and other forms of wet chemical analysis.
DILUT-IT solutions are relied upon for fast, accurate results in life sciences and pharmaceutical quality control applications. Simply dilute the volumetric concentrate to 1 liter (carefully following instructions provided with the package) and the resulting solution will have an exact normality within ±0.1%.
  • Enhanced productivity: Eliminate expensive, time-consuming steps, such as the selection and analysis of starting reagents, and weighing and standardization of the final solution
  • Space saving: Products require only one-tenth of the space required for ready-made solutions
  • Reduced shipping costs: Spend less on shipping due to the reduced weight and package size of a concentrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydroxide
Kokpunkt 100°C
CAS 1310-58-3
Smältpunkt 0°C
Molekylformel HKO
Koncentration 0.5mol/L
MDL-nummer MFCD00003553
Densitet 1.2g/cm3 at 20°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet For dilution to 1 L
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Kvalitet DILUT-IT
Förpackning LDPE ampule
Fysisk form Concentrate
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.