Läs mer
Potassium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Flake, Fisher Chemical
Produktkod. 10428800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10428800 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10428800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5560/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 13.5
Färg White
Kokpunkt 1320°C
CAS 1310-58-3
Smältpunkt 360°C
Molekylformel HKO
MDL-nummer MFCD00003553
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kvantitet 1 kg
LEDER [OH-].[K+]
IUPAC-namn potassium hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formel vikt 56.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Fysisk form Solid