Specifikationer
| pH | 13.5 |
| Färg | Vitt |
| Kokpunkt | 1320°C |
| Smältpunkt | 360°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | kaliumhydroxid |
| Formel vikt | 56.11g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hydroxide
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide