Läs mer
Kaliumhydroxid, Extra Pure, SLR, Pellets, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073432 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
5kg
Produktkod. 10509390
Brand: Fisher Chemical P/5600/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1310-58-3
Molekylformel HKO
Molekylvikt (g/mol) 56.11
MDL-nummer MFCD00003553
InChI-nyckel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
LEDER [OH-].[K+]
Specifikationer
pH 13.5
Färg Vitt
Kokpunkt 1320°C
Smältpunkt 360°C
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn kaliumhydroxid
Formel vikt 56.11g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Fysisk form Fast